Learn More
Clorhidrato de éster metílico del ácido L-2-aminobutírico, TRC
Código de producto. 30317782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30317782 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30317782 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60294010G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material L-2-Aminobutyric Acid Methyl Ester Hydrochloride
CAS 56545-22-3
Fórmula molecular C5H12ClNO2
Cantidad 10 g
Sinónimo (S)-2-Amino-butanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, L-alpha-Aminobutyric Acid Methyl Ester Hydrochloride, (S)-2-Aminobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-4(6)5(7)8-2;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
SMILES Cl.CC[C@H](N)C(=O)OC
Nombre IUPAC clorhidrato de (2S)-2-aminobutanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 153.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0557
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.