Learn More
Clorhidrato de éster metílico del ácido L-2-aminobutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-2-Aminobutyric Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 56545-22-3 |
| Fórmula molecular | C5H12ClNO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (S)-2-Amino-butanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, L-alpha-Aminobutyric Acid Methyl Ester Hydrochloride, (S)-2-Aminobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-4(6)5(7)8-2;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CC[C@H](N)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de (2S)-2-aminobutanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 153.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0557 |