Learn More
Ácido L(+)-2-aminobutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10431451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10431451 1 g Frasco de vidrio 1 g
10697172 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10431451 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215380010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1492-24-6 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1492-24-6
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.12
Número MDL MFCD00064415
Clave InChI QWCKQJZIFLGMSD-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-2-aminobutyric acid, s-2-aminobutanoic acid, 2s-2-aminobutanoic acid, h-abu-oh, l-alpha-aminobutyric acid, s-+-2-aminobutyric acid, l-+-2-aminobutyric acid, --2-aminobutyric acid, s-2-aminobutyric acid, s-2-amino-butyric acid
PubChem CID 80283
ChEBI CHEBI:35619
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-aminobutanoico
SMILES CCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-2-Aminobutyric acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión >300°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CH(NH2)CO2H
Cantidad 1 g
Beilstein 04, 408
Índice Merck 10, 430
Rotación específica + 21.6
Información de solubilidad Solubility in water: 22.7g/100mL (22 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino