Learn More
Ácido L-(+)-2-aminobutírico, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308865 1 g 1 g
11318865 5 g 5 g
11328865 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11308865 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13984.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1492-24-6 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
L-(+)-2-Aminobutyric acid is used in the biosynthesis of nonribosomal peptides. It acts as a receptor antagonist. It is also used as a chiral reagent. Further, it is used in the determination of substrate of glutamyl cysteine acid synthase. In addition to this, it is also utilized as a drug intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el ácido L-(+)-2-aminobutírico se utiliza en la biosíntesis de péptidos no ribosomales. Actúa como antagonista de los receptores. También se utiliza como reactivo quiral. Asimismo, se utiliza en la determinación de sustrato del ácido glutamil cisteína sintasa. Además de esto, también se utiliza como un producto farmacéutico intermedio.
Solubilidad
Soluble en agua y ácido acético. Ligeramente soluble en alcohol y éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1492-24-6
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.121
Número MDL MFCD00064415
Clave InChI QWCKQJZIFLGMSD-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-2-aminobutyric acid, s-2-aminobutanoic acid, 2s-2-aminobutanoic acid, h-abu-oh, l-alpha-aminobutyric acid, s-+-2-aminobutyric acid, l-+-2-aminobutyric acid, --2-aminobutyric acid, s-2-aminobutyric acid, s-2-amino-butyric acid
PubChem CID 80283
ChEBI CHEBI:35619
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-aminobutanoico
SMILES CCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-2-Aminobutyric acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1720935
Índice Merck 14,428
Información de solubilidad Soluble in water and acetic acid. Slightly soluble in alcohol and ether.
Rotación óptica +21° (c=4.8 in 6N HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza ≥98%