Learn More
Ácido L-2-aminobutírico-3,3-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Aminobutanoic-3,3-D2 Acid |
| CAS | 352431-37-9 |
| Fórmula molecular | C4 D2 H7 N O2 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | Butanoic-3,3-d2 acid, 2-amino-, (2 S)- (9 CI), (2 S)-2-Aminobutanoic-3,3-d2 acid, L-2-Aminobutyric acid-d2, L-Butyrine-d2, L-Ethylglycine-d2, L-Homoalanine-d2, L-α-Aminobutyric-β,β-d2 acid, (S)-2-Aminobutanoic acid-d2, (S)-2-Aminobutanoic-3,3-D2 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1/i2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C)[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2 S)-2-amino-3,3-dideuteriobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 105.132 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.076 g/mol |
| Mostrar más |