Learn More
Ácido L-2-aminobutírico-2,3,3,4,4,4-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-2-Aminobutyric Acid-d6 |
| CAS | 1276197-51-3 |
| Fórmula molecular | C4 D6 H3 N O2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | (2 S)-2-Aminobutanoic-2,3,3,4,4,4-d6 acid, L-2-Aminobutyric acid-d6, L-Butyrine-d6, L-Ethylglycine-d6, L-Homoalanine-d6, L-α-Aminobutyric acid-d6, (S)-2-Aminobutanoic acid-d6, (S)-2-Aminobutanoic-2,3,3,4,4,4-D6 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1/i1D3,2D2,3 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2 S)-2-amino-2,3,3,4,4,4-hexadeuteriobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 109.157 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.101 g/mol |
| Mostrar más |