Learn More
Ácido L-2-aminoadípico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368825 5 g 5 g
11358825 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368825 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13924.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1118-90-7 | C6H11NO4 | 161.16 g/mol
L-2-Aminoadipic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido L-2-aminoadípico es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en 1N HCl (50 mg/ml) y agua (ligeramente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1118-90-7
Fórmula molecular C6H11NO4
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00002636
Clave InChI OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-2-aminoadipic acid, s-2-aminohexanedioic acid, 2s-2-aminohexanedioic acid, l-alpha-aminoadipic acid, l-alpha-aminoadipate, l-2-amino adipic acid, l-homoglutamic acid, aminoadipate, l-2-aminoadipate, homoglutamic acid
PubChem CID 92136
ChEBI CHEBI:37023
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-aminohaexanodioico
SMILES N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-2-Aminoadipic acid
Punto de fusión ∽206°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 1724348
Información de solubilidad Soluble in 1N HCl (50mg/ml) and water (slightly).
Rotación óptica +25° (c=2 in 5N HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 98%