Learn More
Ácido L-2-aminoadípico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
L-2-Aminoadipic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido L-2-aminoadípico es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en 1N HCl (50 mg/ml) y agua (ligeramente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con los agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | L-2-Aminoadipic acid |
| Punto de fusión | ∽206°C (decomposition) |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 1724348 |
| Información de solubilidad | Soluble in 1N HCl (50mg/ml) and water (slightly). |
| Rotación óptica | +25° (c=2 in 5N HCl) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.16 |
| Porcentaje de pureza | 98% |