Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-2-Aminoadipic acid |
| Nombre de nota | 98% |
| Punto de fusión | 206°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Glass bottle |
| Fórmula lineal | HO2C(CH2)3CH(NH2)CO2H |
| Cantidad | 250 mg |
| Rotación específica | + 22 |
| Mostrar más |