Learn More
Ácido L(+)-2-amino-5-fosfonovalérico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L(+)-2-Amino-5-phosphonovaleric acid |
| CAS | 79055-67-7 |
| Fórmula molecular | C5 H12 N O5 P |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2S)-2-amino-5-phosphonopentanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | OP(CCC[C@H](N)C(O)=O)(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-5-fosfonopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 197.126 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.045 |