Learn More
Ácido L-2-amino-5-fenil-pentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-2-Amino-5-phenyl-pentanoic acid |
| CAS | 62777-25-7 |
| Fórmula molecular | C11H15NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c12-10(11(13)14)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,4,7-8,12H2,(H,13,14)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-5-fenilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 193.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.1103 |