Learn More
Diclorhidrato del ácido L-2-amino-3-[tiometil-1-(1-oxil-2,2,5,5-tetrametil-3-pirrolin-3-il)]propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-2-Amino-3-[thiomethyl-1-(1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-3 -pyrrolin-3-yl)]propanoic Acid Dihydrochloride |
| CAS | 1356577-86-0 |
| Fórmula molecular | C12H21N2O3S.. 2(HCl) |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-[[[(2R)-2-Amino-2-carboxyethyl]thio]methyl]-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21N2O3S.2ClH/c1-11(2)5-8(12(3,4)14(11)17)6-18-7-9(13)10(15)16;;/h5,9H,6-7,13H2,1-4H3,(H,15,16);2*1H/t9-;;/m0../s1 |
| SMILES | N[C@H](C(O)=O)CSCC1=CC(C)(C)N([O])C1(C)C.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | ácido (2R)-2-amino-3-[(1-hidroxi-2,2,5,5-tetrametilpirrol-3-il)metilsulfanil]propanoico; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 346.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 345.09 |