Learn More
L(-)-2-Amino-3-fenil-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10553741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10553741 5 g Frasco de vidrio 5 g
10419670 1 g Frasco de vidrio 1 g
10006283 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10553741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 183870050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3182-95-4 | C9H13NO | 151.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3182-95-4
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.21
Número MDL MFCD00004732
Clave InChI STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
Sinónimo l-phenylalaninol, s-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s---2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, h-phenylalaninol, h-phe-ol, 2s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, phenylalaninol, --l-phenylalaninol, l-phenyl alaninol
PubChem CID 447213
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-fenilpropan-1-ol
SMILES N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
Punto de fusión 90°C to 94°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH(NH2)CH2OH
Cantidad 5 g
Rotación específica -23
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,,soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.