Learn More
Ácido L-2,4-Diaminobutírico, Dihidrocloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-2,4-Diaminobutyric Acid, Dihydrochloride |
| CAS | 1883-09-6 |
| Fórmula molecular | C4 H10 N2 O2 . 2 Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Butanoic acid, 2,4-diamino-, hydrochloride (1:2), (2S)- (ACI), Butanoic acid, 2,4-diamino-, dihydrochloride, (2S)- (9CI), Butanoic acid, 2,4-diamino-, dihydrochloride, (S)- (ZCI), Butyric acid, 2,4-diamino-, dihydrochloride, L- (8CI), (2S)-2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride, L-2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride, L-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride, L-Dab-OH dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N2O2.2ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);2*1H/t3-;;/m0../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.NCC[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2,4-diaminobutanoico; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 191.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0276 |