Learn More
Diclorhidrato de ácido L-2,4-diaminobutírico, + 98 %, puede contener hasta un 10 % de monoclorhidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322437 1 g 1 g
11332437 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10093.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1883-09-6 | C4H12Cl2N2O2 | 191.052 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1883-09-6
Fórmula molecular C4H12Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 191.052
Número MDL MFCD00064561
Clave InChI CKAAWCHIBBNLOJ-QTNFYWBSSA-N
Sinónimo l-2,4-diaminobutyric acid dihydrochloride, s-2,4-diaminobutanoic acid dihydrochloride, s-+-2,4-diaminobutyric acid dihydrochloride, h-dab-oh.2hcl, 2,4-diaminobutyric acid dihydrochloride, 2s-2,4-diaminobutanoic acid dihydrochloride, s-+-2,4-diamino-n-butyric acid dihydrochloride, butanoic acid, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2s, d-dab.2hcl, 2s-2,4-diaminobutanoic acid, chloride, chloride
PubChem CID 2724265
Nombre IUPAC ácido (2S)-2,4-diaminobutanoico; diclorhidrato
SMILES C(CN)C(C(=O)O)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
Punto de fusión ∼200°C
Notas del porcentaje del ensayo puede contener hasta un ≈10 % de monoclorhidrato
Cantidad 1 g
Beilstein 5763078
Rotación óptica +18° (c=1 in 5N HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.06
Porcentaje de pureza ≥98%