Learn More
L-165041, MedChemExpress
Código de producto. 16498008
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498008 10 mg 10 miligramos
16477786 100 mg 100 miligramos
16443937 50 mg 50 miligramos
16430478 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498008 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY20019
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress L-165041 is a cell permeable PPARδ agonist, with Kis of 6 nM and appr 730 nM for PPARδ and PPARγ, respectively, and induces adipocyte differentiation in NIH-PPARδ cells.
L-165041 is a cell permeable PPARδ agonist, with Kis of 6 nM and appr 730 nM for PPARδ and PPARγ, respectively, and induces adipocyte differentiation in NIH-PPARδ cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-165041
CAS 79558-09-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26O7
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (124.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)COC(C=C1)=CC=C1OCCCOC2=CC=C(C(C)=O)C(O)=C2CCC
Peso molecular (g/mol) 402.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.44
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism