Learn More
L-165,041, Tocris Bioscience™
Descripción
Potent PPARδ agonist (Ki = 6 nM); displays > 100-fold selectivity for both mouse and human PPARδ receptors over other subtypes. Raises plasma cholesterol levels in vivo, in insulin-resistant db/db mice. Neuroprotective in models of cerebral infarction and Parkinson's disease.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-165, 041 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 402.44 |
| Porcentaje de pureza | >98% |