Learn More
Tocris Bioscience™ L-161,982
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18055032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18055032 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18055032 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2514/10
Selective EP4 receptor antagonist
L-161,982 is an EP4 receptor antagonist that is selective over all other members of the prostanoid receptor family (Ki values are 0.024, 0.71, 1.90, 5.10, 5.63, 6.74, 19 and 23 μM for human EP4, TP, EP3, DP, FP, IP, EP1 and EP2 receptors respectively). Suppresses PGE2-induced bone formation in rats and prevents the nociceptive response induced by Misoprostol (Cat. No. 2297) in formalin-injected mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-161, 982
CAS 147776-06-5
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C32H29F3N4O4S2
Formula Weight (peso de la fórmula) 654.72
Pureza >99%
Peso molecular 654.723