Learn More
L-[15N]Fenilalanina, TRC
Código de producto. 17927444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17927444 50 mg 50 miligramos
17938974 100 mg 100 miligramos
17969164 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17927444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33552350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29700-34-3
Fórmula molecular C9H1115NO2
Peso molecular (g/mol) 166.19
Sinónimo L-Phenylalanine-15N
Nombre IUPAC (2S)-2-(^{15}N)azanyl-3-fenilpropanoico
SMILES [15NH2][C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-[15N]Phenylalanine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i10+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.076