Learn More
L 152804, MedChemExpress
Descripción
L 152804 is an orally active and selective neuropeptide Y Y5 receptor (NPY5-R) antagonist, with a Ki of 26 nM for hY5. L 152804 causes weight loss in diet-induced obese mice by modulating food intake and energy expenditure.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L 152804 |
| CAS | 6508-43-6 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H26O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 125 mg/mL (341.11 mM) |
| SMILES | O=C1C2=C(CC(C)(C)C1)OC3=CC=CC=C3C2C4C(CC(C)(C)CC4=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 366.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.45 |
| Mostrar más |