Learn More
Cetona de clorometilo de L-1-4'-tosilamino-2-feniletilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10209213 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10209213 5 g Frasco de vidrio 5 g
10093080 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10209213 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 227800050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 402-71-1 | C17H18ClNO3S | 351.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-71-1
Fórmula molecular C17H18ClNO3S
Peso molecular (g/mol) 351.85
Número MDL MFCD00000935
Clave InChI MQUQNUAYKLCRME-INIZCTEOSA-N
Sinónimo tpck, tos-phe-ch2cl, tosylphenylalanyl chloromethyl ketone, n-tosyl-l-phenylalanyl chloromethyl ketone, n-tosyl-l-phenylalanine chloromethyl ketone, n-p-tosyl-l-phenylalanine chloromethyl ketone, l-1-tosylamido-2-phenylethyl chloromethyl ketone, l-n-alpha-chloroacetyl phenethyl-p-toluenesulfonamide, tos-phe-chloromethylketone, chembl60718
PubChem CID 439647
ChEBI CHEBI:9642
Nombre IUPAC N-[(2S)-4-cloro-3-oxo-1-fenilbutan-2-il]-4-metilbencenosulfonamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-1-4′-Tosylamino-2-phenylethyl chloromethyl ketone
Punto de fusión 105°C to 109°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH(NHSO2C6H4CH3)COCH2Cl
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica −86° (20°C )
Rotación específica -86
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.84
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-1-4'-Tosylamino-2-phenylethyl chloromethyl ketone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1