Learn More
Tocris Bioscience™ KYT 0353
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18769216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18769216 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18769216 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5026/5
Potent and selective inhibitor of L-type amino acid transporter 1 (LAT1)
KYT 0353 is a potent and selective inhibitor of L-type amino acid transporter 1 (LAT1) (IC50 = 60 nM for 14C-leucine uptake in H-29 cells). Also suppreses 14C-leucine uptake in renal proximal tubule cells expressing LAT1 (IC50 = 140 nM). Displays ∽500-fold selectivity for LAT1 over LAT2. Reduces cell viability and induces apoptosis in YD-38 oral cancer cells. Arrests growth in several tumor cell lines. Exhibits growth inhibitory effects on HT-29 cells in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-[(5-Amino-2-phenyl-7-benzoxazolyl)methyl]-3,5-dichloro-L-tyrosine dihydrochloride
CAS 1597402-27-1
Sinónimo JPH 203
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C23H19Cl2N3O4.2HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.24
Tipo de producto Inhibitor
Pureza 96%