Learn More
Ácido quinurénico, TRC
Código de producto. 30003294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003294 10 mg 10 miligramos
30005831 500 mg 500 miligramos
30004901 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003294 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK66050010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 492-27-3
Fórmula molecular C10 H7 N O3
Peso molecular (g/mol) 189.17
Sinónimo 2-Quinolinecarboxylic acid, 4-hydroxy- (9CI, ACI), 4-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid (ACI), Quinaldic acid, 4-hydroxy- (8CI), 2-Carboxy-4-hydroxyquinoline, 4-Hydroxyquinaldic acid, 4-Hydroxyquinaldinic acid, 4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, Kynurenic acid, MeSH ID: D007736, NSC 58973, Quinurenic acid
Nombre IUPAC Ácido 4-hidroxiquinolina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kynurenic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0426
Porcentaje de pureza >95%