Learn More
Tocris Bioscience™ Kynurenic acid
Descripción
Broad spectrum EAA antagonist. Putative GPR35 ligand.
Sodium Salt also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Kynurenic acid |
| CAS | 492-27-3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C10H7NO3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.17 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 189.17 |