Learn More
Kynurenic acid sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16475106
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16475106 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16475106 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107512
MedChemExpress Kynurenic acid sodium, an endogenous tryptophan metabolite, is a broad-spectrum antagonist targeting NMDA, glutamate, α7 nicotinic acetylcholine receptor. Kynurenic acid sodium is also an agonist of GPR35/CXCR8.
Kynurenic acid sodium, an endogenous tryptophan metabolite, is a broad-spectrum antagonist targeting NMDA, glutamate, α7 nicotinic acetylcholine receptor. Kynurenic acid sodium is also an agonist of GPR35/CXCR8.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kynurenic acid sodium
Forma física Solid
CAS 2439-02-3
Color Gray
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H6NNaO3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (236.80 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC2=CC=CC=C2C(O)=C1)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 211.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.15
Porcentaje de pureza 99.38%