Learn More
Kynurenic acid, MedChemExpress
Descripción
Kynurenic acid, an endogenous tryptophan metabolite, is a broad-spectrum antagonist targeting NMDA, glutamate, α7 nicotinic acetylcholine receptor. Kynurenic acid is also an agonist of GPR35/CXCR8.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Kynurenic acid |
| CAS | 492-27-3 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H7NO3 |
| Sinónimo | Quinurenic acid |
| Información de solubilidad | DMSO : 9 mg/mL (47.58 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(C1=NC2=CC=CC=C2C(O)=C1)O |
| Peso molecular (g/mol) | 189.17 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |