Learn More
Ácido quinurénico-3,5,6,7,8-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Kynurenic Acid-D5 |
| CAS | 350820-13-2 |
| Fórmula molecular | C10 2H5 H2 N O3 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5 H,(H,11,12)(H,13,14)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(O)c([2 H])c(nc2c1[2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,5,6,7,8-pentadeuterio-4-hidroxiquinolina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 194.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.074 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |