Learn More
Dihidrobromuro de quinuramina, TRC
Código de producto. 30397602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30397602 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30397602 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK660510500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kynuramine Dihydrobromide
CAS 304-47-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9H12N2O . 2HBr
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3-Amino-1-(2-aminophenyl)propan-1-one Dihydrobromide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O.2BrH/c10-6-5-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11;;/h1-4H,5-6,10-11H2;2*1H
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1N)CCN.Br.Br
Nombre IUPAC Dihidrobromuro de 3-amino-1-(2-aminofenil)propan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 326.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.95
Porcentaje de pureza >95