Descripción
- Fabricados con polipropileno.
- Graduados.
- Incluye tapones de rosca de polipropileno con junta de silicona.
- El área de escritura esmerilada proporciona un espacio para la identificación de las muestras y otras anotaciones.
- El intervalo de temperatura es de entre – 196 °C a 121 °C.
- Sin ADN, ADNasa ni ARNasa
- Estériles, sin endotoxinas, no mutagénicos y no tóxicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN 285 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 1,5 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Formato | Fondo cónico |
| Altura (métrico) | 47 mm |
| N.° por paquete | 500/paq. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 196C a 121 °C |
| Mostrar más |