Learn More
BRAND™ Microtubos con tapones de rosca a granel
Código de producto. 10334851 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Formato:
Autoestables y con fondo cónico
Fondo cónico
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Formato Tamaño de la unidad
10334851 0,5 ml Autoestables y con fondo cónico paquete de 500
10644731 1,5 ml Autoestables y con fondo cónico 500 PCS
10758771 1,5 ml Fondo cónico 500 PCS
10430823 2 ml Autoestables y con fondo cónico paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10334851 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 780750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    187.03€ / paquete de 500
    Ahorro 9.97€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Fabricados con polipropileno. Los tubos de microcentrífuga con tapones de rosca a granel BRAND™ incluyen área de marcado esmerilada que proporciona espacio para la identificación de muestras y otras anotaciones. Los tubos graduados son estériles, no mutagénicos y no tóxicos, y no contienen endotoxinas ni ADN, ADNasa y ARNasa. El intervalo de temperatura de funcionamiento es de entre – 196 °C a 121 °C.
  • Fabricados con polipropileno.
  • Graduados.
  • Incluye tapones de rosca de polipropileno con junta de silicona.
  • El área de escritura esmerilada proporciona un espacio para la identificación de las muestras y otras anotaciones.
  • El intervalo de temperatura es de entre – 196 °C a 121 °C.
  • Sin ADN, ADNasa ni ARNasa
  • Estériles, sin endotoxinas, no mutagénicos y no tóxicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN 285
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Color Transparente
Material Polipropileno
Formato Autoestables y con fondo cónico
Altura (métrico) 47mm
N.° por paquete 500/Paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De – 196C a 121 °C
Esterilidad Estéril
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 11mm