Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bolsa de PVDF Kynar
Código de producto. 13345211
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13345211 8 l cada uno
1 options
Código de producto. 13345211 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 0141012
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Ofrece una alternativa económica para el análisis de gases no corrosivos. Kynar La bolsa de PVDF cuenta con una resistencia a la corrosión. Kynar Construcción para todas sus necesidades de aplicaciones de muestreo.
  • Los tubos
  • No contaminará la muestra.
  • Para su uso en trenes de muestreo de gases
  • Se utiliza para la contención de muestras de gases o líquidos.
  • Las resistentes costuras selladas por calor garantizan un funcionamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material PVDF
Grosor (imperial) 0,003 in
Dimensiones (L x An) 305 x 305 mm
Longitud (imperial) 12 in
Anchura (imperial) 12 in
Tipo de producto Kynar Bolsa
Capacidad (métrico) 8 l
Longitud (métrico) 305 mm
Anchura (métrico) 305 mm
Grosor (métrico) 0,070 mm