Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bolsa Kynar
Código de producto. 13305211
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13305211 7 L cada uno
1 options
Código de producto. 13305211 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 0141015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.89€
    96.33€ / paquete de 1
    Ahorro 16.56€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Utilice esto Kynar Bolsa para análisis de muestras de gas. La bolsa de muestra de gas de caucho presenta características de resistencia a la corrosión. Kynar Construcción para todas sus necesidades de aplicación.
  • Costuras resistentes para una mayor durabilidad
  • Estilos de costura de ancho único
  • Disponibles en grosores de 0,05 mm y 0,10 mm (2 mil y 4 mil)
  • Selladas individualmente en una bolsa externa protegida del polvo que también bloquea la luz del sol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Análisis de muestras de gas
Material Caucho
Grosor (imperial) 0,003 in
Dimensiones (L x An) 610 x 610mm
Longitud (imperial) 24 in
Anchura (imperial) 24 in
Tipo de producto Kynar Bolsa
Capacidad (imperial) 1,8 gal.
Capacidad (métrico) 7 L
Longitud (métrico) 610 mm
Anchura (métrico) 610 mm
Grosor (métrico) 0,076 mm