Learn More
KYA1797K, MedChemExpress
Código de producto. 16483258
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483258 10 mg 10 miligramos
16439806 50 mg 50 miligramos
16432696 25 mg 25 miligramos
16424526 100 mg 100 miligramos
16415987 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483258 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101090
MedChemExpress KYA1797K is a potent and selective Wnt/β-catenin inhibitor with an IC50 of 0.75 μM.
KYA1797K is a potent and selective Wnt/β-catenin inhibitor with an IC50 of 0.75 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KYA1797K
CAS 1956356-56-1
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H11KN2O6S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 6 mg/mL (13.56 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[K])CCN(C/1=O)C(SC1=C/C2=CC=C(C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)O2)=S
Peso molecular (g/mol) 442.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.51
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease