Learn More
KY1220, MedChemExpress
Código de producto. 16494766
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494766 100 mg 100 miligramos
16492826 25 mg 25 miligramos
16480077 50 mg 50 miligramos
16473688 10 mg 10 miligramos
16466427 5 mg 5 miligramos
16400076 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16494766 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY102028
MedChemExpress KY1220 is a compound that destabilizes both β-catenin and Ras, via targeting the Wnt/β-catenin pathway; with an IC50 of 2.1 μM in HEK293 reporter cells.
KY1220 is a compound that destabilizes both β-catenin and Ras, via targeting the Wnt/β-catenin pathway
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KY1220
CAS 292168-79-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H10N4O3S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (318.15 mM)
SMILES O=C(/C(N1)=C/C2=CC=CN2C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)NC1=S
Peso molecular (g/mol) 314.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.32
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death