Learn More
KW-8232 free base, MedChemExpress
Descripción
KW-8232 free base, an orally active anti-osteoporotic agent, and can reduces the biosynthesis of PGE2.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | KW-8232 free base |
| CAS | 170365-25-0 |
| Color | Rosa |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C36H37ClN4O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | O=C(C(N1CCN(C)C)=C(C(C2=CC=C(O)C=C2)C3=CC=C(O)C=C3)C4=C1C=CC=C4)N5CCN(C6=CC=CC=C6Cl)CC5 |
| Peso molecular (g/mol) | 609.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 609.16 |
| Grado | Research |
| Mostrar más |