Learn More
KW-2478, MedChemExpress
Código de producto. 16458397
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458397 5 mg 5 miligramos
16446196 100 mg 100 miligramos
16441867 50 mg 50 miligramos
16425708 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16458397 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13468
MedChemExpress KW-2478 is an inhibitor of Hsp90α, with an IC50 of 3.8 nM, and has antitumor activity against various human hematological tumor cells.
KW-2478 is an inhibitor of Hsp90α, with an IC50 of 3.8 nM, and has antitumor activity against various human hematological tumor cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KW-2478
CAS 819812-04-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H42N2O9
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (348.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(CCOC)CCOC)CC1=C(C(C2=CC=C(OCCN3CCOCC3)C(OC)=C2)=O)C(O)=CC(O)=C1CC
Peso molecular (g/mol) 574.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 574.66
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death