Learn More
KW-2449, MedChemExpress
Código de producto. 16490207
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490207 50 mg 50 miligramos
16454876 100 mg 100 miligramos
16443838 10 mg 10 miligramos
16406567 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490207 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10339
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress KW-2449 is a multi-targeted kinase inhibitor of FLT3, ABL, ABLT315I and Aurora kinase with IC50s of 6.6, 14, 4 and 48 nM, respectively.
KW-2449 is a multi-targeted kinase inhibitor of FLT3, ABL, ABLT315I and Aurora kinase with IC50s of 6.6, 14, 4 and 48 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KW-2449
Forma física Powder
CAS 1000669-72-6
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20N4O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (150.42 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(/C=C/C2=NNC3=C2C=CC=C3)C=C1)N4CCNCC4
Peso molecular (g/mol) 332.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.4
Porcentaje de pureza 99.72%