missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KV3.4 (KCNC4) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 15994085
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15994085 50 μL 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15994085 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA577584

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Product is shipped at room temperature as a lyophilized powder and should be stored at -20 °C upon receipt. Reconstitution: add 50 μL of deionized water.

The Shaker gene family of Drosophila encodes components of voltage-gated potassium channels and is comprised of four subfamilies. Based on sequence similarity, this gene is similar to the Shaw subfamily. The protein encoded by this gene belongs to the delayed rectifier class of channel proteins and is an integral membrane protein that mediates the voltage-dependent potassium ion permeability of excitable membranes. It generates atypical voltage-dependent transient current that may be important for neuronal excitability. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KV3.4 (KCNC4)
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica KCNC4
N.º de referencia del gen Q03721, Q63734, Q8R1C0
Alias de gen Kcnc4
Símbolos de los genes Kcnc4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide EAGDD ERELA LQRLG PHEG(C), corresponding to amino acid residues 177-195 of rat Kv 3.4
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3749, 684516, 99738
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.