missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ KV1.5 (KCNA5) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17147213
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17147213 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17147213 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5109279

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Control: PANC-1, LOVO, SKOV-3, rat skeletal muscle tissue, rat heart tissue.

In neurons voltage-dependent potassium channels are key determinants of the resting membrane potential and of membrane excitability, conditioning the frequency, and shape of action potential.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KV1.5 (KCNA5)
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.2% BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica Kcna5
N.º de referencia del gen P19024, P22460
Alias de gen ATFB7; cardiac potassium channel; delayed rectifier K+ channel; HCK1; HK2; HPCN1; insulinoma and islet potassium channel; KCNA5; Kv1; KV1.5; KV1-5; MGC117058; MGC117059; PCN1; Potassium (K+) channel protein alpha 5; potassium channel 1; potassium channel, voltage gated shaker related subfamily A, member 5; potassium voltage gated channel, shaker related subfamily, member 5; potassium voltage-gated channel subfamily A member 5; potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, member 5; RCK7; RK4; voltage-gated potassium channel HK2; voltage-gated potassium channel protein Kv1.5; voltage-gated potassium channel subunit Kv1.5
Símbolos de los genes Kcna5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide within rat KCNA5 aa 249-298.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25470, 3741
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.