Learn More
Kuwanon A, MedChemExpress
Descripción
Kuwanon A is a flavone derivative isolated from the root barks of the mulberry tree (Morus alba L.)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Kuwanon A |
| CAS | 62949-77-3 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H24O6 |
| Cantidad | 2 mg |
| SMILES | O=C1C(C/C=C(C)\C)=C(C2=C3C(C=CC(C)(C)O3)=C(O)C=C2)OC4=CC(O)=CC(O)=C14 |
| Peso molecular (g/mol) | 420.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 420.45 |
| Porcentaje de pureza | 96.3% |
| Mostrar más |