Learn More
Kuromanin chloride, MedChemExpress
Código de producto. 16479048
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479048 10 mg 10 miligramos
16463886 25 mg 25 miligramos
16461468 5 mg 5 miligramos
16450386 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16479048 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0640
MedChemExpress Kuromanin (chloride), extracted from mulberry leaves, has been shown to improve blood glucose concentrations and lipid homeostasis and to reduce obesity.
Kuromanin (chloride), extracted from mulberry leaves, has been shown to improve blood glucose concentrations and lipid homeostasis and to reduce obesity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kuromanin chloride
CAS 7084-24-4
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21ClO11
Cantidad 10 mg
Sinónimo Chrysontemin Cyanidin 3-O-glucoside chloride
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (51.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1CO)OC(C(C2=CC(O)=C(O)C=C2)=[O+]C3=CC(O)=C4)=CC3=C4O.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 484.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.84
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism