Learn More
Heidolph™ Placa de cultivo celular 3D de Kugelmeier SP5D (placa esférica 5D)
Código de producto. 17818808 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
matriz, red, conjunto:
2 x 3
4 x 6
N.° de pocillos:
6
24
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. matriz, red, conjunto N.° de pocillos unitSize
17818808 2 x 3 6 cada uno
17808808 4 x 6 24 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17818808 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5491601000
La placa esférica 5D (SP5D) es una placa de cultivo celular 3D para la formación de esferoides uniformes y estandarizados con alta calidad y rendimiento. Permite el escalado y la traducción sin esfuerzo a la aplicación diagnóstica o clínica.
La geometría patentada con revestimiento especial permite la integración de cada célula en un aglomerado 3D de forma controlada. Así es como crecen esferoides de tamaño uniforme sin la formación de núcleos necróticos. La reproducibilidad de las pruebas de seguimiento aumenta, ya que los experimentos siempre comienzan en condiciones iniciales idénticas debido a la baja variación de tamaño de los esferoides cultivados.
  • Según el tamaño y la escala de los experimentos, puede elegir entre nuestra placa de 24 pocillos o nuestra placa de 6 pocillos.
  • Para lotes pequeños, Heidolph™ Sugiere utilizar la placa de 24 pocillos que contiene 12 pocillos con 750 micropocillos cada uno para poder obtener hasta 9000 esferoides uniformes.
  • Puede realizar cómodamente estudios comparativos de monocapa en los 12 pocillos restantes de la misma placa.
  • La placa de 6 pocillos es adecuada para ensayos de ampliación y lotes más grandes; puede esperar un rendimiento de 3364 esferoides por pocillo, por lo tanto, un rendimiento total de 20 184 esferoides/placa.
  • El SP5D listo para usar es especialmente fácil de usar: El cultivo no requiere ningún tratamiento previo ni pasos de centrifugación después de sembrar las células.
  • El cambio de medio también es especialmente cómodo debido al pipeteo sencillo, ya que la altura de los micropocillos se eligió de manera que se mantengan los grupos de células.
  • La plataforma es compatible con unidades de automatización estándar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Formato Estándar
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 2 x 3
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Unidad de automatización estándar
Material Copolímero de cicloolefina
N.° de pocillos 6
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie No adherente
Forma del pocillo Base redonda y cónica (pocillo V)
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de esferoides
Incluye Placa
Fit for Purpose Estéril y preparado para PCR