Learn More
Heidolph™ Placa de cultivo celular 3D de Kugelmeier SP5D (placa esférica 5D)
Tienda Heidolph Instruments ProductosDescripción
La geometría patentada con revestimiento especial permite la integración de cada célula en un aglomerado 3D de forma controlada. Así es como crecen esferoides de tamaño uniforme sin la formación de núcleos necróticos. La reproducibilidad de las pruebas de seguimiento aumenta, ya que los experimentos siempre comienzan en condiciones iniciales idénticas debido a la baja variación de tamaño de los esferoides cultivados.
- Según el tamaño y la escala de los experimentos, puede elegir entre nuestra placa de 24 pocillos o nuestra placa de 6 pocillos.
- Para lotes pequeños, Heidolph™ Sugiere utilizar la placa de 24 pocillos que contiene 12 pocillos con 750 micropocillos cada uno para poder obtener hasta 9000 esferoides uniformes.
- Puede realizar cómodamente estudios comparativos de monocapa en los 12 pocillos restantes de la misma placa.
- La placa de 6 pocillos es adecuada para ensayos de ampliación y lotes más grandes; puede esperar un rendimiento de 3364 esferoides por pocillo, por lo tanto, un rendimiento total de 20 184 esferoides/placa.
- El SP5D listo para usar es especialmente fácil de usar: El cultivo no requiere ningún tratamiento previo ni pasos de centrifugación después de sembrar las células.
- El cambio de medio también es especialmente cómodo debido al pipeteo sencillo, ya que la altura de los micropocillos se eligió de manera que se mantengan los grupos de células.
- La plataforma es compatible con unidades de automatización estándar.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 4 x 6 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de automatización estándar |
| Material | Copolímero de cicloolefina |
| N.° de pocillos | 24 |
| Mostrar más |