Learn More
Epredia™ Pinzas para cubreobjetos de vidrio Kuehne, 10,2 cm (4 pulg.)
Código de producto. 12627776 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10,2 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12627776 10,2 cm cada uno
1 options
Código de producto. 12627776 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 19060
En stock
Elija pinzas para cubreobjetos de vidrio con puntas anguladas Kuehne, 10,2 cm (4 pulg.) para garantizar la calidad y precisión.
Características:
  • Adecuadamente endurecidos, templados y neutralizados.
  • Pulidas y limpiadas electrónicamente con acabado de alta calidad.
  • Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pinzas para cubreobjetos
Longitud (imperial) 4 pulg
Longitud (métrico) 10,2 cm