Learn More
KU-57788, MedChemExpress
Descripción
KU-57788 (NU7441) is a highly potent and selective DNA-PK inhibitor with an IC50 of 14 nM. KU-57788 is an NHEJ pathway inhibitor. KU-57788 also inhibits PI3K and mTOR with IC50s of 5.0 and 1.7 μM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | KU-57788 |
| CAS | 503468-95-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H19NO3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | NU7441 |
| Información de solubilidad | DMSO : 14.29 mg/mL (34.56 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C=C(N2CCOCC2)OC3=C1C=CC=C3C4=CC=CC5=C4SC6=C5C=CC=C6 |
| Peso molecular (g/mol) | 413.49 |
| Mostrar más |