Learn More
Tocris Bioscience™ KU 55933
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18085412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18085412 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18085412 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3544/10
Potent and selective ATM kinase inhibitor
Potent, selective and competitive ATM kinase inhibitor (Ki = 2.2 nM, IC50 values are 13, 2500, 9300, 16600, > 100000 and > 100000 nM at ATM, DNA-PK, mTOR, PI 3-kinase, PI 4-K and ATR respectively). Decreases viability of MCF-7, A549 and HCT116 cells and decreases p21CIP1 levels in vitro. Acts as a radio- and chemosensitizer for the treatment of cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KU 55933
CAS 587871-26-9
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C21H17NO3S2
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.49
Pureza >98%
Peso molecular 395.49