Learn More
KU-55933, MedChemExpress
Código de producto. 16485696
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485696 100 mg 100 miligramos
16467667 5 mg 5 miligramos
16464918 10 mg 10 miligramos
16461167 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485696 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12016
MedChemExpress KU-55933 is a potent ATM inhibitor with an IC50 and Ki of 12.9 and 2.2 nM, respectively, and is highly selective for ATM as compared to DNA-PK, PI3K/PI4K, ATR and mTOR.
KU-55933 is a potent ATM inhibitor with an IC50 and Ki of 12.9 and 2.2 nM, respectively, and is highly selective for ATM as compared to DNA-PK, PI3K/PI4K, ATR and mTOR.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KU-55933
Forma física Solid
CAS 587871-26-9
Color Earth Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H17NO3S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 80 mg/mL (202.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(OC(C2=C3SC4=C(SC3=CC=C2)C=CC=C4)=C1)N5CCOCC5
Peso molecular (g/mol) 395.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.49
Porcentaje de pureza 99.72%