Learn More
KU-0063794, MedChemExpress
Código de producto. 16498088
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16498088 10 mg 10 miligramos
16494007 50 mg 50 miligramos
16477856 100 mg 100 miligramos
16420558 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16498088
Marca: Medchem Express HY50710
MedChemExpress KU-0063794 is a potent and specific mTOR inhibitor, inhibiting both the mTORC1 and mTORC2 complexes with IC50s of 10 nM.
KU-0063794 is a potent and specific mTOR inhibitor, inhibiting both the mTORC1 and mTORC2 complexes with IC50s of 10 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KU-0063794
CAS 938440-64-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H31N5O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (35.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CC(C2=CC=C3C(N=C(N=C3N4CCOCC4)N5C[C@@H](O[C@@H](C5)C)C)=N2)=CC=C1OC
Peso molecular (g/mol) 465.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.54
Porcentaje de pureza 95.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease