Learn More
Tocris Bioscience™ KU 0060648
Descripción
Dual PI 3-K and DNA-PK inhibitor (IC50 values are <0.1, 0.5, 4 and 19 nM for PI 3-Kδ, PI 3-Kβ, PI 3-Kα and DNA-PK respectively). Inhibits proliferation of MCF7 cells in vitro and delays growth of MCF7 xenografts in mice. Also enhances CRISPR-Cas9-mediated homology-directed repair (HDR) efficiency ∽2 to 4-fold, and decreases nonhomologous end-joining (NHEJ) frequency ∽40%; maximum effect seen at 250 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | KU 0060648 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 582.71 |
| Pureza | >97% |
| Peso molecular | 582.719 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?