Learn More
KU-0058948, TRC
Código de producto. 30398095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30398095 2.5 mg
30392558 10 mg
30396311 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30398095 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK6604002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 763111-49-5
Fórmula molecular C21 H21 F N4 O2
Peso molecular (g/mol) 380.42
Sinónimo 1(2H)-Phthalazinone, 4-[[4-fluoro-3-[(hexahydro-1H-1,4-diazepin-1-yl)carbonyl]phenyl]methyl]-, 1H-1,4-Diazepine, 1-[5-[(3,4-dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluorobenzoyl]hexahydro- (9CI), 4-[[4-Fluoro-3-[(hexahydro-1H-1,4-diazepin-1-yl)carbonyl]phenyl]methyl]-1(2H)-phthalazinone, KU 0058948, KU 0058958
Nombre IUPAC 4-[[3-(1,4-diazepana-1-carbonil)-4-fluorofenil]metil]-2H-ftalazina-1-una
SMILES Fc1ccc(CC2=NNC(=O)c3ccccc23)cc1C(=O)N4CCCNCC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KU-0058948
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21FN4O2/c22-18-7-6-14(12-17(18)21(28)26-10-3-8-23-9-11-26)13-19-15-4-1-2-5-16(15)20(27)25-24-19/h1-2,4-7,12,23H,3,8-11,13H2,(H,25,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.1649